W334812
Heptansäure
natural, FG
Synonym(e):
Enanthsäure, Heptansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Expl.-Gr.
10.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10.5 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cheesy; rancid; sour
SMILES String
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Identification of Short-Chain Fatty Acids for Predicting Preterm Birth in Cervicovaginal Fluid Using Mass Spectrometry.: This research identifies Heptanoic acid among other biomarkers in cervicovaginal fluid that could predict preterm birth, demonstrating its potential in prenatal diagnostics (Hur et al., 2024) (Hur et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?