W331503
2-Nonanol
≥97%
Synonym(e):
Heptyl-methylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−36-−35 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; green; waxy; citrus
SMILES String
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?