Merck
W325600
Sigma-Aldrich
Benzothiazol
≥96%, FG
Synonym(e):
1-thia-3-azaindene, Vangard BT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.19
FEMA-Nummer:
3256
Beilstein:
109468
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11594
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.016
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
Qualität:
FG
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
4.66 (vs air)
Dampfdruck
34 mmHg ( 131 °C)
Assay
≥96%
Verunreinigungen
≤0.1% aniline
Brechungsindex
n20/D 1.642 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coffee; meaty; vegetable; brown; nutty; sulfurous
SMILES String
c1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H5NS/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
InChIKey
IOJUPLGTWVMSFF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Benzothiazole, a volatile sulfur-containing heterocyclic compound, is one of the key odorants of heated milk. It is also reported to occur as a flavor component of miso, coconut meat and cooked-beef.
Anwendung
  • Modulating mycobacterial envelope integrity for antibiotic synergy with benzothiazoles.: This publication explores the role of benzothiazoles in enhancing antibiotic efficacy against mycobacteria. The study provides insights into how chemical modification of microbial cell envelopes can improve drug delivery and efficacy (Habjan et al., 2024).
  • An activatable fluorescence probe for rapid detection and in situ imaging of β-galactosidase activity in cabbage roots under heavy metal stress.: This research uses benzothiazole-based probes for real-time and in situ imaging of enzyme activity in plants under stress conditions, facilitating the study of environmental stress impacts on plant physiology and providing a tool for agricultural biotechnology (Zhao et al., 2024).
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gas chromatography olfactometry (GC/O) of dairy products.
Friedrich JE & Acree TE.
International dairy journal, 8(3), 235-241 (1998)
Flavor components of miso: basic fraction.
Mori Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 47(7), 1487-1492 (1983)
Thermal generation of sulfur-containing flavor compounds in beef.
Vercellotti JR, et al.
ACS Symp. Ser., 409, 452?459-452?459 (1989)
Ruiqing Ni et al.
Brain : a journal of neurology, 136(Pt 7), 2217-2227 (2013-06-13)
Imaging fibrillar amyloid-β deposition in the human brain in vivo by positron emission tomography has improved our understanding of the time course of amyloid-β pathology in Alzheimer's disease. The most widely used amyloid-β imaging tracer so far is (11)C-Pittsburgh compound
Britt-Marie Swahn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(13), 4332-4337 (2012-06-01)
The synthesis and SAR of new β-amyloid binding agents are reported. Evaluation of important properties for achieving good signal-to-background ratio is described. Compounds 27, 33, and 36 displayed desirable lipophilic and pharmacokinetic properties. Compound 27 was further evaluated with autoradiographic