Merck
W323705
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
≥98%, FG
Synonym(e):
Chuanxingzin, Ligustrazin, Tetrapyrazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
FEMA-Nummer:
3237
Beilstein:
113100
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
734
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.018
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
chocolate; coffee; fatty; musty; nutty
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
bp
190 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
chocolate; coffee; fatty; musty; nutty
SMILES String
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
InChIKey
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Booklice Liposcelis bostrychophila are efficiently attracted by the combination of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine and ultraviolet light.: Diese Studie zeigt, dass die Kombination von 2,3,5,6-Tetramethylpyrazin und UV-Licht wirksam Bücherläuse anzieht, was Anwendungsmöglichkeiten bei der Schädlingsbekämpfung im Bereich Produktlagerung nahelegt (Tanaka et al., 2024).
  • 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine protects retinal photoreceptors against endoplasmic reticulum stress by modulating ATF4-mediated inhibition of PRP aggregation.: Diese Forschungsarbeit hebt die neuroprotektive Wirkung von 2,3,5,6-Tetramethylpyrazin hervor und zeigt dessen Potenzial bei der Behandlung von Netzhauterkrankungen durch den Schutz von Photorezeptoren vor stressinduzierten Schäden (Huang et al., 2021).
  • Tetramethylpyrazine-Inducible Promoter Region from Rhodococcus jostii TMP1.: Diese Studie identifiziert eine durch Tetramethylpyrazin induzierbare Promotorregion in Rhodococcus jostii TMP1, was in der Gentechnik und in biotechnologischen Anwendungen eingesetzt werden könnte (Stanislauskienė et al., 2018).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Xian-Chao Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(8), 3018-3024 (2009-03-31)
A series of novel acylpiperazinyl Ligustrazine derivatives was designed, synthesized, and their protective effects on damaged ECV-304 cells and antiplatelet aggregation activities were evaluated. The results showed that compound E33 displayed most potential protective effects on the ECV-304 cells damaged
Hongfei Chen et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5609-5615 (2011-10-14)
A series of novel ligustrazinyloxy-cinnamic acid derivatives were designed, synthesized and evaluated for their inhibitory effect on adenosine diphosphate (ADP)-induced platelet aggregation in vitro, and also assayed for their protective effect against hydrogen peroxide (H(2)O(2))-induced oxidative damage on ECV-304 cells.
Xian-Chao Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3315-3320 (2007-03-27)
A series of novel Ligustrazine derivatives was designed, synthesized, and assayed for their protective effects on damaged ECV-304 cells and antiplatelet aggregation activities. The results showed that most Ligustrazine derivatives exhibited lower EC(50) values for protective effects on the ECV-304
Yu-Fang Leng et al.
The American journal of Chinese medicine, 40(6), 1229-1239 (2012-12-12)
The Bennett and Xie (1988) model of chronic constriction injury (CCI) investigated the effects of tetramethylpyrazine (TMP) on neuropathic pain-associated behaviors and neuronal apoptosis in the spinal dorsal horn. Fifty-four male rats were randomly divided into sham (group S), CCI
Penglong Wang et al.
Die Pharmazie, 68(9), 782-789 (2013-10-24)
A new anticancer ligustrazine derivative, 3beta-hydroxyolea-12-en-28-oic acid-3,5,6-trimethylpyrazin-2-methyl ester (T-OA, C38H58O3N2), was previously reported. It was synthesized via conjugating the effective antitumor ingredients of a classic traditional Chinese medicine (TCM) formulation. In the present study, anticancer efficacy of T-OA was evaluated