Merck
W270318
Sigma-Aldrich
Methyl-2-furoat
≥98%, FG
Synonym(e):
Furansäuremethylester, Methylfuran-2-carboxylat, Pyroschleimsäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
FEMA-Nummer:
2703
Beilstein:
111110
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
358
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.002
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
SMILES String
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
InChIKey
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methyl-2-Furoat wurde als eine der flüchtigen Aromaverbindungen in Tequila, Okra, Myrtillocactus geometrizans und schwarzem Johannisbeersaft identifiziert.
Anwendung
Methyl-2-Furoat ist eine hochwertige Verbindung und wird für Feinchemikalien sowie Duft- und Aromastoffe eingesetzt.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kinetic study of lipase-catalyzed esterification of furoic acid to methyl-2-furoate
Zhang Y, et al.
Biochemical Engineering Journal, 161, 107587-107587 (2020)
Influence of thermal treatment on black currant (Ribes nigrum L.) juice aroma.
Varming C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(25), 7628-7636 (2004)
Oxidative esterification of furfural by Au nanoparticles supported CMK-3 mesoporous catalysts
Radhakrishnan R, et al.
Applied Catalysis A: General, 545, 33-43 (2017)
Effect of maturity stage and storage on flavor compounds and sensory description of berrycactus (Myrtillocactus geometrizans).
Alejandro Vazquez?Cruz M, et al.
Journal of Food Science, 77(4) (2012)
Volatile components of okra.
Ames JM & Macleod G.
Phytochemistry, 29(4), 1201-1207 (1990)