Merck
W281506
Sigma-Aldrich
Oleinsäure
greener alternative
natural, FCC
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
FEMA-Nummer:
2815
Beilstein:
1726542
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.013
NACRES:
NA.21
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 182.70
FDA 21 CFR 182.90
Dampfdruck
1 mmHg ( 176 °C)
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): <0.10 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
fatty
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChIKey
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der biobasierten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien “Ungefährlichere Synthesen” und “Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen” der Grünen Chemie aufweisen.
Ölsäure ist eine einfach ungesättigte Fettsäure, die in großen Mengen hauptsächlich in Olivenöl, Erdnussöl, Sonnenblumenöl und Rapsöl vorkommt.
Anwendung
  • Orientation-Dependent Photoconductivity of Quasi-2D Nanocrystal Self-Assemblies.: Bei der Untersuchung der Photoleitfähigkeitseigenschaften von Quasi-2D-Nanokristallen zeigt diese Studie den Einfluss von Ölsäure bei der Manipulation der Ausrichtung und Verbesserung der elektronischen Eigenschaften dieser Nanomaterialien auf (Ibrahem et al., 2024).
  • Die sequenzielle, sanfte Hydratation erhöht die Verkapselung in Modell-Protozellen.: Die Forschungsarbeit in diesem Artikel zeigt, wie Ölsäure zur Verbesserung der Verkapselungseffizienz bei Modell-Protozellen eingesetzt werden kann und bietet Einblicke in die Ursprünge des Zelllebens (Gehlbach et al., 2024).
Haftungsausschluss
Für R&D oder die Verwendung im Lebensmittelsektor außerhalb der EU. Nicht für den Einzelhandel.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genetic control of high oleic acid content in sunflower oil.
Miller JF, et al.
Crop Science, 27(5), 923-926 (1987)
Comparison of the effect of canola oil and sunflower oil on plasma lipids and lipoproteins and on in vivo thromboxane A2 and prostacyclin production in healthy young men.
McDonald BE, et al. (
American Journal of Clinical Nutrition, 50(6), 1382-1388 (1989)
Comparison of oxidative stability of high-and normal-oleic peanut oils.
O?keefe SF, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70(5), 489-492 (1993)
Olive-oil consumption and health: the possible role of antioxidants.
Owen RW, et al.
Lancet Oncology, 1(2), 107-112 (2000)
Marta Estrader et al.
Nanoscale, 7(7), 3002-3015 (2015-01-21)
The intimate relationship between stoichiometry and physicochemical properties in transition-metal oxides makes them appealing as tunable materials. These features become exacerbated when dealing with nanostructures. However, due to the complexity of nanoscale materials, establishing a distinct relationship between structure-morphology and