Merck
W243418
Sigma-Aldrich
Ethylformiat
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
Ethylmethoat, Ethyl-formiat
About This Item
Lineare Formel:
HCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
FEMA-Nummer:
2434
Beilstein:
906769
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
339
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
eCl@ss:
39022251
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.072
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; rum; wine-like
SMILES String
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChIKey
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylformat ist ein Aromastoff mit einem rumähnlichen Geruch. Es eignet sich bekanntlich als Begasungsmittel gegen Schadinsekten in gelagerten Lebensmitteln.
Anwendung
  • Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: Diese Studie konzentriert sich auf die Löslichkeit von Eplerenon, wobei Ethylformiat als eines der Lösungsmittel verwendet wird, um die Wechselwirkungen und Stabilität der Verbindung zu verstehen und so zu pharmazeutischen Formulierungen und Wirkstoffabgabesystemen beizutragen (Liu et al., 2024).
  • Ethyl Formate Fumigation against Pineapple Mealybug, Dysmicoccus brevipes, a Quarantine Insect Pest of Pineapples.: In dieser Studie wird Ethylformiat als potenzielles Räuchermittel zur Bekämpfung der Ananasschmierlaus untersucht, was eine Alternative zu herkömmlichen Pestiziden mit möglichen Anwendungen in der nachhaltigen Landwirtschaft darstellt (Kwon et al., 2024).
  • Development of a Concurrent Treatment Technique of Ethyl Formate and Mixtures (Nitrogen, Phosphine) to Control Citrus Mealybug (Planococcus citri).: In dieser Studie wird eine neuartige Strategie zur Schädlingsbekämpfung untersucht, bei der Ethylformiat in Kombination mit anderen Gasen verwendet wird, um die Effizienz zu steigern und die Umweltauswirkungen bei der Bekämpfung der Zitrusschmierlaus zu verringern (Kim et al., 2023).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fumigation in the 21st century
Bell CH
Crop Protection, 19(8), 563-569 (2000)
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to
Irena Matławska et al.
Natural product communications, 10(7), 1239-1242 (2015-09-29)
The constituents of walnut (Juglans regia L.) leaves are represented by tannins, phenolics, and naphthoquinones, the characteristic compound being juglone. The content of juglone in the methanolic extract of the leaves determined by the GC/MS method was 9.9 ± 0.2
Kayu Okutsu et al.
Food chemistry, 187, 364-369 (2015-05-16)
We previously developed antioxidative heat-processed (HP)-koji via two-step heating (55 °C/2days → 75 °C/3 days) of white-koji. In this study, we isolated antioxidants in HP-koji and investigated their formation mechanisms. The antioxidants were identified to be 5-hydroxymethyl furfural (HMF) and
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at