Wichtige Dokumente
W267600
Methylacetat
≥98%, FG
Synonym(e):
Methylethanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
165 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
936 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity; ethereal; sweet
SMILES String
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChIKey
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?