Wichtige Dokumente
W208019
Caprylsäure-isoamylester
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
Isoamyloctanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Beschreibung
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
267-268 °C
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?