Wichtige Dokumente
W200379
Acetaldehyd -Lösung
40 wt. % in H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 182.60
Form
liquid
Konzentration
35.00-45.00% (titration by hydroxylamine)
40 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.3771
Dichte
0.868 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal
SMILES String
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Haftungsausschluss
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-0.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -17.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?