SLW1680/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
plain, conical base, 15 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1680/02M
Empfohlene Produkte
Materialien
conical base
Hersteller/Markenname
1680/02M
SciLabware
Hals ID
17 mm
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
- Manufactured from chemically inert Pyrex glass for contamination-free performance
- Conical shape with rim
- Can be centrifuged up to 3000 RCF values
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)