Merck
CLS808215
Pyrex® centrifuge tubes, conical with screw cap
capacity 15 mL, with graduations
Synonym(e):
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 8082-15
Verfügbarkeit
not available in EU
AD × L
17 mm × 134 mm
Kappendurchm.
15 mm
cap thread
15
Kapazität
15 mL
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Graduation Range: 0.1-15 ml Gradudation Interval: 0.1 ml
Aus Borosilikatglas; die Belastungen, die das Glas aushält, werden durch Oberflächendefekte wie Kratzer, Risse oder Absplitterungen stark vermindert, immer mit passender Hülle oder Halter benutzen.
Schraubkappe mit weißem Gummieinsatz schützen vor Temperatur-Effekten und Dampf. (Gewindegröße für 15ml Röhrchen ist 15-415, und für 50ml Röhrchen 24-410)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)