Z653675
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 26 mm × 100 mm, wall thickness 2.0 mm, thread size 25 mm , cap
Synonym(e):
1636/42MP
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1636/42MP
Verfügbarkeit
available only in EU
AD × L
26 mm × 100 mm
Kapazität
36 mL
Gewindegröße
25 mm , cap
Wandstärke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)