Merck
SIK2117-10
Sigma-Aldrich
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H10O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
SMILES String
OC(=O)c1cc(cc(c1)C#Cc2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
InChIKey
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)