Merck
S4392
Sigma-Aldrich
Natriummetasilikat Nonahydrat
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O3Si · 9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble(lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChIKey
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Na2SiO3.9H2O kann zur Herstellung von wabenförmigem porösem Silizium (hp-Si) verwendet werden. Natriummetasilikat-Nonahydrat kann in Kombination mit Kobaltchlorid (CoCl2. 6H2O) zur Herstellung von Co3O4-Nanopartikeln verwendet werden. Das Produkt kann verwendet werden, um Jutetextilien flammhemmende und antimikrobielle Eigenschaften zu verleihen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)