Wichtige Dokumente
P56208
2,3-Pyrazindicarboxylsäure
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?