Wichtige Dokumente
349496
Pyrazincarbonitril
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.534 (lit.)
bp
87 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
InChIKey
PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)