Wichtige Dokumente
540234
Dimethyl-2,5-pyridindicarboxylat
97%
Synonym(e):
Methyl-6-methoxycarbonyl-nicotinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
213-217 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(nc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-3-4-7(10-5-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,5-dicarbomethoxy-N-methylpyridinium methosulfate
- 2,5-dicarboxy-N-methylpyridinium betaine
- 6-carbomethoxy-2-carboxypyridine-N-oxide
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)