Wichtige Dokumente
P5301
Pentafluorobenzen
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChIKey
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?