Wichtige Dokumente
N109
1-Naphthaldehyd
95%
Synonym(e):
α-Naphthaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.652 (lit.)
bp
160-161 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-8H
InChIKey
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (S)-1-α-naphthyl-1-ethanol
- N-(4-aryl)-N-(α-naphthyliden)amines
- N-aryl-N-[1-(1-naphthyl)but-3-enyl]amines
- naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?