M29606
9-Methylanthracen
98%
Synonym(e):
9-Methylanthracene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
InChIKey
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?