Wichtige Dokumente
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
Synonym(e):
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
About This Item
Lineare Formel:
C6H5(CH2)11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
204-591-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.1 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
bp
275-300 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
3 °C
Übergangstemp.
flash point 124 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChIKey
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup