Wichtige Dokumente
65760
N-Methylanilin
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Monomethylanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChIKey
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen,Bone marrow
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?