Wichtige Dokumente
M26593
2′-Methylacetophenon
98%
Synonym(e):
1-(2-Methylphenyl)-ethanon, 1-(2-Tolyl)-ethanon, 2-Acetyl-toluol, o-Methyl-acetophenon, Methyl-o-tolylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?