I10406
Jodnitrotetrazoliumchlorid
95%
Synonym(e):
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid, p-Iodnitrotetrazolium violett, INT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Verunreinigungen
<5% methyl alcohol
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?