Merck
H9750
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-Oxid
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
Synonym(e):
Seltene Erde
About This Item
Lineare Formel:
Ho2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.86
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: holmium
mp (Schmelzpunkt)
2330 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChIKey
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Holmium(III)oxid ist ein weißes, kristallines Pulver und ein Seltenerdmetalloxid. Holmium(III)oxid ist besonders stabil und widerstandsfähig gegenüber chemischen Angriffen. Es besitzt einen hohen Schmelzpunkt von 2.380 °C und eine hohe Dichte von 8,8 g/cm3. Holmium(III)oxid wird unter anderem als Ausgangstoff für die Herstellung von Holmium und Holmiumlegierungen, als magnetostriktives Material in Sensoren und als Katalysator bei der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen eingesetzt.
Anwendung
Holmium(III)oxid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Ho2O3-PVA-Folie zum Erzeugen von stabilen Q-Switch-Impulsen in einem Thulium-dotierten Faserlaserresonator (TDFL-Resonator).
  • Als Katalysator für die oxidative Kupplung von Methan.
Es kann auch als Dotierstoff für die Herstellung von Folgendem verwendet werden:
  • Cadmium-Bleiborat-Gläser.
  • Diamant/Kupfer-Komposite zum Entfernen von Grenzflächendefekten durch Spark-Plasma-Sintern (SPS).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)