Merck
1.08158
Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N)
test set for calibrating the absorbance of spectrophotometers
Synonym(e):
Standard potassium dichromate solutions
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Test set for calibrating the absorbance of spectrophotometers
Application
  • Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N) for calibrating the absorbance of spectrophotometers
  • Applicable for quality control checks and system suitability tests
  • May be used to calibrate a newly installed instrument or after a major repair of an instrument
Analysis Note
Absorbance measured in a 10 mm cells at 20 ± 1 °C against sulfuric acid reference solution:
                    50 mg/l                   100 mg/l
235 nm             0.621 ± 0.02             1.242 ± 0.02
257 nm             0.722 ± 0.02             1.444 ± 0.02
313 nm             0.242 ± 0.02             0.484 ± 0.02
350 nm             0.536 ± 0.02             1.071 ± 0.02
Absorbance (235 nm; 50 mg/l): 0.601 - 0.641
Absorbance (257 nm; 50 mg/l): 0.702 - 0.742
Absorbance (313 nm; 50 mg/l): 0.222 - 0.262
Absorbance (350 nm; 50 mg/l): 0.516 - 0.556
Absorbance (235 nm; 100 mg/l): 1.222 - 1.262
Absorbance (257 nm; 100 mg/l): 1.424 - 1.464
Absorbance (313 nm; 100 mg/l): 0.464 - 0.504
Absorbance (350 nm; 100 mg/l): 1.051 - 1.091
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108158000104022536689777