GF97599818
Barium
lump, 25 mm max. lump size, purity 99%, weight 50 g
Synonym(e):
BA006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 975-998-18
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
25 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)