Merck
474711
Sigma-Aldrich
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Barium-Element
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141505
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
dendritic pieces
Aufgereinigt durch
distillation
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
50.0 μΩ-cm, 20°C
bp
1640 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
725 °C (lit.)
Dichte
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChIKey
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Barium ist ein reaktives, weiches, elektropositives Metall mit einer kubisch raumzentrierten Kristallstruktur. Es kann in Vakuum durch die Reduktion seines Oxids mit Aluminium hergestellt werden. Es weist ein mittleres spezifisches Gewicht und eine gute elektrische Leitfähigkeit auf. Es wird verbreitet bei der Legierung, Entfernung von unerwünschten Gasen aus Vakuumschläuchen und als Reduktionsmittel eingesetzt.
Anwendung
Barium kann als Vorläufer für die Synthese von Ba3Bi6,67Se13,Ba3Bi6PbSe13 und Ba3Bi6SnSe13 eingesetzt werden.
Es kann als Dotierstoff als Ersatz für Pb2+ in Perowskitfilmen verwendet werden. Die Zugabe von Barium verbessert die Energieumwandlungseffizienz von organisch-anorganischen Bleihalogenid-Solarzellen.
Kritisch für die Synthese von reinen Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) Suboxid Zintl-Phasen.3
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bryce J B Nelson et al.
Scientific reports, 10(1), 22203-22203 (2020-12-19)
This study reports the high-yield production of a novel 133/135La theranostic pair at a 22 MeV proton beam energy as an attractive alternative to the recently introduced 132/135La pair, demonstrating over an order of magnitude production increase of 133/135La (231 ± 8 MBq 133La
Liang, C.H., et al.
Nanotech. in Catalysis, 2, 543-543 (2004)
André Deutschmann et al.
Molecular pharmacology, 83(2), 501-511 (2012-12-01)
Bisphenol A (BPA), a high volume production chemical compound attracts growing attention as a health-relevant xenobiotic in humans. It can directly bind to hormone receptors, enzymes, and ion channels to become biologically active. In this study we show that BPA
Christine Austin et al.
Nature, 498(7453), 216-219 (2013-05-24)
Early-life dietary transitions reflect fundamental aspects of primate evolution and are important determinants of health in contemporary human populations. Weaning is critical to developmental and reproductive rates; early weaning can have detrimental health effects but enables shorter inter-birth intervals, which
Haifeng Zheng et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(7), C705-C713 (2014-01-31)
Interstitial cells of Cajal (ICC) generate slow waves in gastrointestinal (GI) muscles. Previous studies have suggested that slow wave generation and propagation depends on a voltage-dependent Ca(2+) entry mechanism with the signature of a T-type Ca(2+) conductance. We studied voltage-dependent