GF72470662
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
100m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 724-706-62
L × Durchm.
100 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)