Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
900711
Kohlenstoff-Nanoröhrchen, einwandig
≥98% carbon basis, avg. no. of layers, 1
Synonym(e):
Einwandiges Kohlenstoffnanoröhrchen, SWCNT, SWNT
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% carbon basis
<1% (ash)
Form
powder or flakes
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1
Länge
300-500 μm , in forest
Mittlerer Durchm.
3-5 nm
Oberflächenbereich
800-1000 m2/g , by BET
Verunreinigungen
500 ppm Fe (max)
Farbe
black
mp (Schmelzpunkt)
3652-3697 °C (lit.)
Dichte
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES String
[C]
Anwendung
- Electrode in power storage devices.
- Additives in structural materials.
- Flexible electronic materials.
Angaben zur Herstellung
Super-growth (SG) method.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(46), 5642-5647 (2020-11-14)
Understanding the biological effects triggered by nanomaterials is crucial, not only in nanomedicine but also in toxicology. The dose-response relation is relevant in biological tests due to its use for determining appropriate dosages for drugs and toxicity limits. Carbon nanotubes