Merck
GF21720495
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
AL146010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 217-204-95
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)