GF64841429
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
ET311350
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 648-414-29
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)