266647
Kobalt
powder, <150 μm, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
<150 μm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?