GF48627467
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 35.0mm diameter
Synonym(e):
TI017970
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 486-274-67
L × Durchm.
200 mm × 35.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)