Merck
GF53167608
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1 mm, size 200 × 200 mm, clear
Synonym(e):
ME303017
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 531-676-08
Größe
200 × 200 mm
Dicke
1 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)