GF45829895
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI055100
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 458-298-95
L × Durchm.
1 m × 0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)