Merck
GF14061428
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
wire, Ni 90%/Cr 10%, 0.01 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonym(e):
NI095108
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-614-28
Länge
10 m
Durchmesser
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)