GF25167270
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m wire, 2.0mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055160
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-672-70
L × Durchm.
20 m × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)