Merck
GF40873350
Titanium carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, min. particle size 50 micron
Synonym(e):
TI546030
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 408-733-50
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)