Merck
GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Synonym(e):
TI546005
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 149-360-92
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
<0.05 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)