Merck
GF34941438
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 3.0mm diameter
Synonym(e):
NI057910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 349-414-38
L × Durchm.
200 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)