Wichtige Dokumente
GF32364536
Indium
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Synonym(e):
Indium, IN005130
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.999%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 323-645-36
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)