Wichtige Dokumente
264075
Indium
wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Indium-Element
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Durchmesser
1.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Mechanistic insight into the synergy between platinum cluster and indium particle dual cocatalysts for enhanced photocatalytic water splitting.: In dieser Studie wird der gemeinsame Effekt von Platin-Clustern und Indiumpartikeln für eine verbesserte Effizienz der photokatalytischen Wasseraufspaltung untersucht, was einen vielversprechenden Ansatz zur Steigerung der Wasserstoffproduktion darstellt (Zhang X et al., 2024).
- In-situ construct CuInS(2)/Bi/Bi(2)MoO(6) S-scheme/Schottky dual heterojunctions catalyst for enhanced photocatalytic degradation of diclofenac sodium.: In diesem Artikel wird ein dualer Katalysator für Heteroübergänge vorgestellt, der Verbindungen auf Basis von Kupfer-Indium-Sulfid und Bismut für einen effizienten photokatalytischen Abbau pharmazeutischer Kontaminanten integriert (Chen J et al., 2024).
- The Promising Potential of Gallium Based Liquid Metals for Energy Storage.: Diese Arbeit erörtert die Integration von Indium und Gallium in die Formulierung flüssiger Metalle und betont deren Potenzial zur Revolutionierung von Energiespeichertechnologien (Rehman WU et al., 2024).
- Lanthanum and Indium intermetallics nanomaterial for thermal photovoltaic applications - A full potential study.: Diese Untersuchung erforscht den Einsatz intermetallischer Nanomaterialien aus Lanthanum-Indium für eine verbesserte Effizienz thermischer Photovoltaikzellen und zeigt signifikante Fortschritte bei der Umwandlung von Solarenergie auf (Jayalakshmi DS et al., 2024).
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?