913510
Zirconium oxide nanofibers
Synonym(e):
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium dioxide nanofibers, ZrO2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanofiber
Qualitätsniveau
Faserdurchm. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Oberflächenbereich
20-30 m2/g
Primärkorngröße
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
SMILES String
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
InChIKey
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)