GF21603709
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
TA030470
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 216-037-09
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)