Wichtige Dokumente
GF09543887
Silizium
lump, 5 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99.99%
Synonym(e):
SI006103
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 095-438-87
Gewicht
500 g
Max. Stückgröße
5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)