Merck
GF11434384
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
Synonym(e):
AL609301
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99.99%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 114-343-84
Durchmesser
20 mm
20 mm
Dicke
3.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)