GF02721710
Polycarbonate
PC - 30% Carbon Fiber Reinforced, granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonym(e):
CT356310
Empfohlene Produkte
product name
Polycarbonate - 30% Carbon Fiber Reinforced, (PC - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 027-217-10
Gewicht
200 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)