Merck
589470
Sigma-Aldrich
Phosphoenolpyruvat-2-13C Kaliumsalz
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
KOP(O)(OH)O13C(=CH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.13
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].OC(=O)[13C](=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i2+1;
InChIKey
SOSDSEAIODNVPX-CGOMOMTCSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)